N,N-Dimethylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Dimethylaminobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

515124-100ML 515124-1L 515124-2L 515124-4L
SIAL515124-100MLEA 25.3 EUR
SIAL515124-100ML SIAL515124-1L SIAL515124-2L SIAL515124-4L
N,N-Dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2,5 °C
Dichte: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008304
CAS-Nummer: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03261

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR