4-Amino-N,N-dimethylanilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin, N,N-Dimethyl-1,4-benzoldiamin, N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin, N,N-Dimethyl-p-benzoldiamin
408460050
408460250
408461000
408465000
ACRO408460050EA
37.8
EUR
ACRO408460050
ACRO408460250
ACRO408461000
ACRO408465000
4-Amino-N,N-dimethylanilin 97%
4-Amino-N,N-dimethylanilin
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,2 g/mol Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 35 °C Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007860 CAS-Nummer: 99-98-9 EINECS: 202-807-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,33280 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown to black Fused mass or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |