4-Amino-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin, N,N-Dimethyl-1,4-benzoldiamin, N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin, N,N-Dimethyl-p-benzoldiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
193992-100G 193992-500G 193992-5G
SIAL193992-100GEA 142 EUR
SIAL193992-100G SIAL193992-500G SIAL193992-5G
4-Amino-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,2 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007860
CAS-Nummer: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280