3-(Diethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Diethyl-3-hydroxyanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
102091-100G 102091-500G
SIAL102091-100GEA 69.9 EUR
SIAL102091-100G SIAL102091-500G
3-(Diethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
3-(Diethylamino)phenol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,24 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00002265
CAS-Nummer: 91-68-9
EINECS: 202-090-9