3-(Dimethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Dimethyl-3-hydroxyanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D144002-25G D144002-5G
SIALD144002-25GEA 111 EUR
SIALD144002-25G SIALD144002-5G
3-(Dimethylamino)phenol, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002264
CAS-Nummer: 99-07-0
EINECS: 202-727-0