N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: TMPD, 1,4-Bis(dimethylamino)benzol, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylendiamin
170790050 170790250 170791000
ACRO170790050EA 38.4 EUR
ACRO170790050 ACRO170790250 ACRO170791000
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008309
CAS-Nummer: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09367
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to purple to brown Crystals or flakes or granular solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %