N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: TMPD, 1,4-Bis(dimethylamino)benzol, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylendiamin
T7394-25G T7394-5G
SIALT7394-25GEA 269 EUR
SIALT7394-25G SIALT7394-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008309
CAS-Nummer: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09367