Phenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isocyansäurephenylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185353-100G
185353-500G
185353-5G
SIAL185353-100GEA
46.9
EUR
SIAL185353-100G
SIAL185353-500G
SIAL185353-5G
Phenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Phenylisocyanat
Formel:
C₇H₅NO Molecular Weight: 119,12 g/mol Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001994 CAS-Nummer: 103-71-9 EINECS: 203-137-6 UN: 2487 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,07449 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...