3-Nitrophenylisocyanat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 48.9 EUR
ACRO336180050 ACRO336180250
3-Nitrophenylisocyanat 97%
3-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007220
CAS-Nummer: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %