3-Nitrophenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
SB01754.1 SB01754.10 SB01754.50
MAYBSB01754.1EA 0 EUR
MAYBSB01754.1 MAYBSB01754.10 MAYBSB01754.50
3-Nitrophenylisocyanat
3-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 120…125 °C (0,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007220
CAS-Nummer: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III