3-Nitrophenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269417-25G 269417-5G
SIAL269417-25GEA 212 EUR
SIAL269417-25G SIAL269417-5G
3-Nitrophenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 120…125 °C (0,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007220
CAS-Nummer: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III