4-Nitrophenylisocyanat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250 AC29670.1 AC29670.50
ACRO296700050EA 39.3 EUR
ACRO296700050 ACRO296700250 MAYBAC29670.1 MAYBAC29670.50
4-Nitrophenylisocyanat 98%
4-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…62 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007306
CAS-Nummer: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %