4-Nitrophenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269425-25G 269425-5G
SIAL269425-25GEA 158 EUR
SIAL269425-25G SIAL269425-5G
4-Nitrophenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylisocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,12 g/mol
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007306
CAS-Nummer: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III