2-Methoxyphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene
A18075.06 A18075.14
A18075.06EA 44.3 EUR
A18075.06 A18075.14
2-Methoxyphenylisocyanat ≥98%
2-Methoxyphenylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 700-87-8 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5414 Odour: Pungent Boiling Point: 94-96°/10mm Beilstein Reference: 387700 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002004
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149.15 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.122
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00002004
CAS-Nummer: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III