2,4-Dimethoxyphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
L09762.06 L09762.03
L09762.06EA 79.6 EUR
L09762.06 L09762.03
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat ≥97%
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 84370-87-6 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Melting Point: 31-32° Boiling Point: 139-141°/11mm Beilstein Reference: 1106649 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002005
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179.18 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00002005
CAS-Nummer: 84370-87-6
EINECS: 282-747-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III