2,4-Dimethoxyphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251887-1G 251887-5G
SIAL251887-1GEA 39.6 EUR
SIAL251887-1G SIAL251887-5G
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179,18 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
MDL: MFCD00002005
CAS-Nummer: 84370-87-6
EINECS: 282-747-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III