3,5-Dimethoxyphenylisocyanat
Lieferant: CHEMPUR
SB01905.250
SB01905.1
CHMPSB01905.250EA
0
EUR
CHMPSB01905.250
MAYBSB01905.1
3,5-Dimethoxyphenylisocyanat
3,5-Dimethoxyphenylisocyanat
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
54132-76-2 UN: 3335 ADR: 9, |