Phenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester
SB00933.10 SB00933.50
MAYBSB00933.10EA 0 EUR
MAYBSB00933.10 MAYBSB00933.50
Phenylisothiocyanat
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Molecular Weight: 135.19 g/mol
Siedepunkt: 221
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004798
CAS-Nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07450