Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester
78780-100ML 78780-25ML 78780-500ML
SIAL78780-100MLEA 181 EUR
SIAL78780-100ML SIAL78780-25ML SIAL78780-500ML
Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Molecular Weight: 135,19 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004798
CAS-Nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07450