2-Nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009549-1G
009549-5G
FLUO009549-1GEA
34.1
EUR
FLUO009549-1G
FLUO009549-5G
2-Nitrophenylisothiocyanat
2-Nitrophenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₄N₂O₂S Molecular Weight: 180,19 g/mol Siedepunkt: 135…137 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 130…131 °C |
MDL:
MFCD00041238 CAS-Nummer: 2719-30-4 UN: 2923 ADR: 8,III |