3-Nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Isothiocyanato-3-nitrobenzene, m-Nitrophenylisothiocyanat
009550-1G 009550-5G
FLUO009550-1GEA 0 EUR
FLUO009550-1G FLUO009550-5G
3-Nitrophenylisothiocyanat
3-Nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 180,19 g/mol
Siedepunkt: 275…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60,5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041245
CAS-Nummer: 3529-82-6
UN: 2923
ADR: 8,III