4-Nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
AC41607.1 AC41607.50
MAYBAC41607.1EA 0 EUR
MAYBAC41607.1 MAYBAC41607.50
4-Nitrophenylisothiocyanat
4-Nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 180,19 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007307
CAS-Nummer: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2923
ADR: 8,III