4-Nitrophenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L11042.09 L11042.18 L11042.30
L11042.09EA 59.6 EUR
L11042.09 L11042.18 L11042.30
4-Nitrophenylisothiocyanat ≥97%
4-Nitrophenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 2131-61-5 Molecular Formula: C7H4N2O2S Formula Weight: 180.19 Odour: Irritating Melting Point: 105-110° Boiling Point: 137-138°/11mm Beilstein Reference: 640027 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007307
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 180,19 g/mol
Siedepunkt: 137…138 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007307
CAS-Nummer: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2923
ADR: 8,III