4-Nitrophenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
283541-25G 283541-5G
SIAL283541-25GEA 292 EUR
SIAL283541-25G SIAL283541-5G
4-Nitrophenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 180,19 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007307
CAS-Nummer: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2923
ADR: 8,III