2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12150.03
L12150.06
L12150.03EA
27.5
EUR
L12150.03
L12150.06
2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 190774-55-1
Molecular Formula: C8H6N2O3S
Formula Weight: 210.21
Melting Point: 107-109°
Beilstein Reference: 6924925
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041379
Formel:
C₈H₆N₂O₃S Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041379 CAS-Nummer: 190774-55-1 UN: 2923 ADR: 8,III |