3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzol
S03458.1 S03458EA S03458.50
MAYBS03458.1EA 0 EUR
MAYBS03458.1 MAYBS03458EA MAYBS03458.50
3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Molecular Weight: 195,24 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…48,5 °C
MDL: MFCD00041075
CAS-Nummer: 33904-04-0
UN: 2923
ADR: 8,III