2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzol
008858-5G 008858-25G
FLUO008858-5GEA 107 EUR
FLUO008858-5G FLUO008858-25G
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Molecular Weight: 195.24 g/mol
Siedepunkt: 166…167 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 57
MDL: MFCD00041058
CAS-Nummer: 33904-03-9
UN: 2923
ADR: 8 III