3,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,3-Dimethoxy-5-isothiocyanatobenzene
TL00503.1 TL00503.10 TL00503.50
MAYBTL00503.1EA 0 EUR
MAYBTL00503.1 MAYBTL00503.10 MAYBTL00503.50
3,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
3,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Siedepunkt: 130…132 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00041077
CAS-Nummer: 104968-58-3
UN: 2923
ADR: 8,III