2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,4-Dimethoxy-2-isothiocyanatobenzene
SB01666.1
SB01666EA
SB01666.50
MAYBSB01666.1EA
0
EUR
MAYBSB01666.1
MAYBSB01666EA
MAYBSB01666.50
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195,24 g/mol Siedepunkt: 178…180 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: 33 °C |
MDL:
MFCD00041059 CAS-Nummer: 40532-06-7 UN: 2923 ADR: 8,III |