2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,4-Dimethoxy-2-isothiocyanatobenzene
008866-5G 008866-25G
FLUO008866-5GEA 116 EUR
FLUO008866-5G FLUO008866-25G
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
Molecular Weight: 195,24 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 °C
MDL: MFCD00041059
CAS-Nummer: 40532-06-7
UN: 2923
ADR: 8,III