3,4,5-Trimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Isothiocyanato-3,4,5-trimethoxybenzol
009584-1G 009584-5G
FLUO009584-1GEA 485 EUR
FLUO009584-1G FLUO009584-5G
3,4,5-Trimethoxyphenylisothiocyanat
3,4,5-Trimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₁₀H₁₁NO₃S
Molecular Weight: 225,27 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041076
CAS-Nummer: 35967-24-9
EINECS: 252-820-5
UN: 2923
ADR: 8,III