2-(Methylthio)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009542-1G 009542-5G 009542-25G
FLUO009542-1GEA 51.8 EUR
FLUO009542-1G FLUO009542-5G FLUO009542-25G
2-(Methylthio)phenylisothiocyanat
2-(Methylthio)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS₂
Molecular Weight: 181,28 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,227 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041061
CAS-Nummer: 51333-75-6