3-(Methylthio)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009543-1G
009543-5G
FLUO009543-1GEA
48.8
EUR
FLUO009543-1G
FLUO009543-5G
3-(Methylthio)phenylisothiocyanat
3-(Methylthio)phenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₇NS₂ Molecular Weight: 181.28 g/mol Siedepunkt: 130 Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041079 CAS-Nummer: 51333-80-3 |