4-(Methylthio)phenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09270.03 L09270.06
L09270.03EA 32.8 EUR
L09270.03 L09270.06
4-(Methylthio)phenylisothiocyanat ≥97%
4-(Methylthio)phenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 15863-41-9 Molecular Formula: C8H7NS2 Formula Weight: 181.28 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 127-128°/1mm Beilstein Reference: 2082547 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041368
Formel: C₈H₇NS₂
Molecular Weight: 181.28 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041368
CAS-Nummer: 15863-41-9
UN: 2923
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable