1,4-Phenylendiisothiocyanat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: p-Phenylendiisothiocyanat, Bitoscanat, p-Diisothiocyanatobenzol, 1,4-Phenyldiisothiocyanat, 1,4-Diisothiocyanatobenzol

009565-1G 009565-5G 009565-25G
FLUO009565-1GEA 0 EUR
FLUO009565-1G FLUO009565-5G FLUO009565-25G
1,4-Phenylendiisothiocyanat
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Formel: C₈H₄N₂S₂
Molecular Weight: 192,27 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004811
CAS-Nummer: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01304

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR