Anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aminobenzol, Phenylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
132934-1L 132934-2.5L
SIAL132934-1LEA 108 EUR
SIAL132934-1L SIAL132934-2.5L
Anilin, Sigma-Aldrich®
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6,2 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM