4-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: p-Nitroanilin, pNA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185310-100G 185310-500G 185310-5G
SIAL185310-100GEA 44.2 EUR
SIAL185310-100G SIAL185310-500G SIAL185310-5G
4-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007858
CAS-Nummer: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06681

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR