2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-nitroanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303585-100G 303585-25G
SIAL303585-100GEA 54.2 EUR
SIAL303585-100G SIAL303585-25G
2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007692
CAS-Nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8