4-Amino-3-nitrophenol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-2-nitroanilin

335220050 335220250 335221000
ACRO335220050EA 26.7 EUR
ACRO335220050 ACRO335220250 ACRO335221000
4-Amino-3-nitrophenol 98%
4-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066310
CAS-Nummer: 610-81-1
EINECS: 210-236-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red to bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR