4-Amino-3-nitrophenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-2-nitroanilin
L09487.06
L09487.14
L09487.06EA
32.9
EUR
L09487.06
L09487.14
4-Amino-3-nitrophenol 98%
4-Amino-3-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 610-81-1
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 2210196
MDL No.: MFCD00066310
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Schmelzpunkt: 148…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066310 CAS-Nummer: 610-81-1 EINECS: 210-236-8 |