4-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Hydroxy-2-nitroanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
249319-100G 249319-25G
SIAL249319-100GEA 73.6 EUR
SIAL249319-100G SIAL249319-25G
4-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Schmelzpunkt: 149…152 °C
MDL: MFCD00066310
CAS-Nummer: 610-81-1
EINECS: 210-236-8