o-Anisidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methoxyanilin, 2-Anisidin, 2-Aminoanisol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A88182-5G A88182-100G A88182-500G
SIALA88182-5GEA 34.4 EUR
SIALA88182-5G SIALA88182-100G SIALA88182-500G
o-Anisidin, Sigma-Aldrich®
o-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 225
Schmelzpunkt: 5
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007688
CAS-Nummer: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR