m-Anisidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxyanilin, 3-Anisidin, 3-Aminoanisol
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 28.8 EUR
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anisidin 99%
m-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 250…251 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -2 °C
Dichte: 1,102 g/cm³
Flammpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007783
CAS-Nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %