m-Anisidin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxyanilin, 3-Anisidin, 3-Aminoanisol
SB01292.1 SB01292.10 SB01292.50
MAYBSB01292.1EA 0 EUR
MAYBSB01292.1 MAYBSB01292.10 MAYBSB01292.50
m-Anisidin
m-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007783
CAS-Nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670