m-Anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxyanilin, 3-Anisidin, 3-Aminoanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A88204-100G A88204-1KG A88204-250G A88204-5G
SIALA88204-100GEA 73.8 EUR
SIALA88204-100G SIALA88204-1KG SIALA88204-250G SIALA88204-5G
m-Anisidin, Sigma-Aldrich®
m-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 251
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007783
CAS-Nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670