p-Anisidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methoxyanilin, 4-Anisidin, 4-Aminoanisol
104830010
104830050
104832500
ACRO104830010EA
88.3
EUR
ACRO104830010
ACRO104830050
ACRO104832500
p-Anisidin 99%
p-Anisidin
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123.15 g/mol Siedepunkt: 243 Schmelzpunkt: 56…59 °C Dichte: 1.06 g/cm³ Flammpunkt: 122 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007864 CAS-Nummer: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00670 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to brown Crystalline powder or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine) |
Pyrrolidone | ≤0.2 % |