p-Anisidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyanilin, 4-Anisidin, 4-Aminoanisol
A10946.0B A10946.22 A10946.36
A10946.0BEA 139 EUR
A10946.0B A10946.22 A10946.36
p-Anisidin ≥99%
p-Anisidin
Purity: 99% CAS No.: 104-94-9 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 122°(251°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 240-243° Beilstein Reference: 471556 Merck Reference: 14,667 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007864
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 240…243 °C
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Dichte: 1.089
Flammpunkt: 122 °C (251 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007864
CAS-Nummer: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670