p-Anisidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyanilin, 4-Anisidin, 4-Aminoanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00458.0100 8.00458.0500
8.00458.0100EA 36.5 EUR
8.00458.0100 8.00458.0500
p-Anisidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 122
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007864
CAS-Nummer: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 21 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 123.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Density 1.06 g/cm3 (63 °C)
pH 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials