p-Anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methoxyanilin, 4-Anisidin, 4-Aminoanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A88255-100G
A88255-1KG
A88255-250G
A88255-5G
SIALA88255-100GEA
31
EUR
SIALA88255-100G
SIALA88255-1KG
SIALA88255-250G
SIALA88255-5G
p-Anisidin, Sigma-Aldrich®
p-Anisidin
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123.15 g/mol Siedepunkt: 243 Schmelzpunkt: 55…58 °C Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 122 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007864 CAS-Nummer: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 2431 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00670 |