3,4-Dimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Aminobrenzcatechindimethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A83008-10G A83008-25G
SIALA83008-10GEA 63.6 EUR
SIALA83008-10G SIALA83008-25G
3,4-Dimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008394
CAS-Nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III